Merck
694967
Sigma-Aldrich
N-(2-Aminoethyl)-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C6H4SO2NHCH2CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
111-115 °C
funkcionális csoport
amine
fluoro
SMILES string
NCCNS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H11F3N2O2S/c10-9(11,12)7-1-3-8(4-2-7)17(15,16)14-6-5-13/h1-4,14H,5-6,13H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HOVKSPHQQLXZON-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N-(2-Aminoethyl)-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide can be used as a ligand to synthesize half-sandwich Rh(III) complex, which is employed as a catalyst for the reduction of NAD+ to NADH by transfer hydrogenation using sodium formate as a hydride source. It is also used to form pentamethylcyclopentadienyl iridium (Cp*Ir)-diamine catalyst for selective transfer hydrogenation of various quinoxalines to synthesize corresponding tetrahydroquinxalines.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
pH-regulated transfer hydrogenation of quinoxalines with a Cp* Ir-diamine catalyst in aqueous media
Tan J, et al.
Tetrahedron, 67(34), 6206-6213 (2011)
Joan J Soldevila-Barreda et al.
Journal of inorganic biochemistry, 153, 322-333 (2015-11-26)
Organometallic complexes have the potential to behave as catalytic drugs. We investigate here Rh(III) complexes of general formula [(Cp(x))Rh(N,N')(Cl)], where N,N' is ethylenediamine (en), 2,2'-bipyridine (bpy), 1,10-phenanthroline (phen) or N-(2-aminoethyl)-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide (TfEn), and Cp(x) is pentamethylcyclopentadienyl (Cp*), 1-phenyl-2,3,4,5-tetramethylcyclopentadienyl (Cp(xPh)) or 1-biphenyl-2,3,4,5-tetramethyl