Merck
120502
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4SO2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
178-180 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H,(H2,7,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWKKYJLAUWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Nitrobenzenesulfonamide is the nitrene source during on pot procedure for copper(I)-catalyzed asymmetric alkene aziridination. It reacts with diazacrown ether, N,N′-dibenzyl-1,7,10,16-tetraoxo-4,13-diazacyclooctadecane to form molecular complexes.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The 1: 2 and 1: 1 molecular complexes of N,N'-dibenzyl-4, 13-diaza-18-crown-6 with 4-nitrobenzenesulfonamide and dithiooxamide.
Fonari MS, et al.
Journal of Molecular Structure, 794(1), 110-114 (2006)
Copper (I)-catalyzed asymmetric alkene aziridination mediated by PhI (OAc)< sub> 2</sub>: a facile one-pot procedure.
Kwong HL, et al.
Tetrahedron Letters, 45(20), 3965-3968 (2004)
Jonathan T Park et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(5), 811-818 (2015-02-24)
Nitroreductases (NRs) and ene-reductases (ERs) both utilize flavin mononucleotide cofactors but catalyze distinct reactions. NRs reduce nitroaromatics, whereas ERs reduce unsaturated C=C double bonds, and these functionalities are known to somewhat overlap. Recent studies on the ER xenobiotic reductase A