Merck
689491
Sigma-Aldrich
D-Proline methyl ester hydrochloride
≥98.0% (AT)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11NO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.62
Beilstein:
4714125
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥98.0% (AT)
form
crystals
optikai aktivitás
[α]/D 33.0±2.0°, c = 1 in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)