Merck
687650
Sigma-Aldrich
But-3-enylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
3-Butenylboronic acid, But-1-ene-4-boronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCH2CH2B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.92
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
mp
84-90 °C
funkcionális csoport
allyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OB(O)CCC=C
InChI
1S/C4H9BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h2,6-7H,1,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHTULVNQGYJCSG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
May contain varying amounts of anhydride.
Alkalmazás
Reactant for:
  • Ag(I)-promoted Suzuki-Miyaura cross-couplings
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)