Merck
687235
Sigma-Aldrich
Maleic anhydride-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C4H2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Forma
powder
bp
200 °C
mp
51-56 °C
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
O=[13C]1O[13C](=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H/i1+1,2+1,3+1,4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPYJFEHAWHCUMM-JCDJMFQYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)