Merck
683833
Sigma-Aldrich
2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2O2C(C6H4)B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
mp
128-136 °C
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZKVVOXAEBCLPZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Synthesis of embelin derivatives via Suzuki-Miyaura reaction, cross metathesis and Wittig olefination
  • Asymmetric cyclopropanation of alkenes with di-Me diazomalonate catalyzed by chiral diene-rhodium complexes
  • Preparation of phenylalanines as selective AMPA- and kainate receptor ligands
  • Preparation of aryl pyrazinones via microwave-assisted palladium-catalyzed arylation of resin supported pyrazinones under simultaneous cooling condition
  • Regioselective preparation of (aryl)hydroxyquinolines via Suzuki-Miyaura cross-coupling with chloro(tosyloxy)quinoline under anhydrous conditions followed by nucleophilic deprotection of the tosyl group
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)