Merck
720836
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid
Szinonimák:
2-Methyl-2H-indazol-6-ylboronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H9BN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
mp
105-110 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cn1cc2ccc(cc2n1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BN2O2/c1-11-5-6-2-3-7(9(12)13)4-8(6)10-11/h2-5,12-13H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JADBVQWCMHPPQA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)