Merck
683809
Sigma-Aldrich
2-Methoxycarbonylphenylboronic acid
≥95.0%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3O2C(C6H4)B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
Forma
solid
mp
102-107 °C
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
May contain varying amounts of anhydride
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)