Merck
683671
Sigma-Aldrich
Neopentylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
2,2-Dimethylpropylboronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H13BO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
mp
85-89 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CB(O)O
InChI
1S/C5H13BO2/c1-5(2,3)4-6(7)8/h7-8H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCPOZKMTAGEGOT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
May contain varying amounts of anhydride
Alkalmazás
Reactant for:
  • Preparation of alkylarenes via tetraphosphine-palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling with aryl halides
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)