Merck
682926
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzophenone
95%
Szinonimák:
(2-Bromophenyl)phenylmethanone
Méret kiválasztása
5 G
49 520,00 Ft
49 520,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
49 520,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H9BrO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
261.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
49 520,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.6254
sűrűség
1.4309 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
ketone
phenyl
SMILES string
Brc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABEVIHIQUUXDMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)