Merck
756016
Sigma-Aldrich
Indole-2-boronic acid pinacol ester
95%
Szinonimák:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-Indoleboronic acid pinacol ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H18BNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
243.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
mp
101-102 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C14H18BNO2/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)12-9-10-7-5-6-8-11(10)16-12/h5-9,16H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAQBURSQTCOSBP-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)