MAB10754
Anti-Caspase-8 (active form p18 subunit) Antibody, clone 2B12.1
clone 2B12.1, from mouse
Szinonimák:
caspase 8, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase-8, caspase 8, apoptosis-related cysteine protease, MACH-beta-1/2/3/4 protein, Apoptotic protease Mch-5, Apoptotic cysteine protease, MACH-alpha-1/2/3 protein, FADD-homologous ICE/ced-3-like proteas
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2B12.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgMκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CASP8(841)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Caspases
Apoptosis - Additional
Minőség
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected the active form of Caspase-8 (p18 subunit) in 10 µg of camptothecin-treated Jurkat lysates. Untreated jurkat lysate exhibited no detection of active Caspase-8.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Camptothecin-treated and untreated Jurkat lysates
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2