Merck
669695
Sigma-Aldrich
Ethyl fumaroyl chloride
≥97.0%
Szinonimák:
(E)-3-(Chloroformyl)-acrylic acid ethyl ester, Ethyl fumaryl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7ClO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥97.0%
Minőségi szint
Teszt
≥97.0%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.463
funkcionális csoport
acyl chloride
ester
SMILES string
CCOC(=O)\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C6H7ClO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYLWXDIGYFPUSK-ONEGZZNKSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)