Fontos dokumentumok
935891
Titanium Aluminium Carbide MAX phase
powder, 99.8% trace metals basis
Szinonimák:
Ti3AlC2 MAX phase
Teszt
98% (phase purity)
99.8% trace metals basis
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
részecskeméret eloszlás
18.7 μm (D50)
35.5 μm (D90)
8.6 μm (D10)
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Alkalmazás
- Energy conversion (eg: solar cells, photocatalytic fuel production, such as hydrogen evolution from water splitting, and carbon dioxide reduction) and storage (eg: rechargeable Li-ion and beyond batteries, supercapacitors) systems ;
- Photocatalytic applications ;
- Bio-related applications (eg: drug delivery, neuroelectronic devices, photothermal therapy of cancer, biosensors, and tissue engineering) .
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)