Merck
748412
Sigma-Aldrich
Chloro[2-di-tert-butyl(2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl)phosphine] gold(I)
97%
Szinonimák:
2-Di-tert-butylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl gold(I) chloride, tert-Butyl-XPhos gold(I) chloride, tBuXPhos AuCl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H45AuClP
CAS-szám:
Molekulatömeg:
657.06
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: gold
reagent type: catalyst
mp
251-264 °C
SMILES string
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2ccccc2[PH]([Au]Cl)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H45P.Au.ClH/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12;;/h13-21H,1-12H3;;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUIRWGKYTZCQCA-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)