Fontos dokumentumok
288225
Chloro(triethylphosphine)gold(I)
97%
Szinonimák:
(Triethylphosphine)gold(I) chloride
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: gold
reagent type: catalyst
bp
210 °C/0.03 mmHg (lit.)
mp
84-86 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Au].CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P.Au.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;;/h4-6H2,1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYBBXLKWGHAVHP-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.