Merck
774480
Sigma-Aldrich
6-Fluoroquinoline-2-carboxaldehyde
96%
Szinonimák:
6-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H6FNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
solid
mp
113-120 °C
funkcionális csoport
aldehyde
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C10H6FNO/c11-8-2-4-10-7(5-8)1-3-9(6-13)12-10/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDQMJKKGPXPPOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)