Merck
167606
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-butanone
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CHClCOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.55
Beilstein:
385637
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
114-117 °C (lit.)
sűrűség
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ketone
SMILES string
CC(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(5)4(2)6/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIMRLHCSLQUXLL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Chloro-2-butanone reacts with 1,4-dianion of acetophenone N-ethoxycarbonylhydrazone to yield pyrazoline derivatives.
Alkalmazás
3-Chloro-2-butanone was used in production of chiral alcohols from acetophenone derivatives, β-ketoesters and N-Boc-3-pyrrolidinone by recombinant E. coli cells. It was used in the synthesis of carbene precursor, 3-aryl-4,5-dimethylthiazolium chloride.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
82.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nobuya Itoh et al.
European journal of biochemistry, 269(9), 2394-2402 (2002-05-03)
Phenylacetaldehyde reductase (PAR) produced by styrene-assimilating Corynebacterium strain ST-10 was used to synthesize chiral alcohols. This enzyme with a broad substrate range reduced various prochiral aromatic ketones and beta-ketoesters to yield optically active secondary alcohols with an enantiomeric purity of
Reaction of α-chloroketones with 1, 4-dianion of acetophenone n-ethoxy-carbonylhydrazone.
Matsumura N, et al.
Tetrahedron Letters, 25(40), 4529-4532 (1984)
Georgios C Vougioukalakis et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(7), 2234-2245 (2008-01-29)
A new family of ruthenium-based olefin metathesis catalysts bearing a series of thiazole-2-ylidene ligands has been prepared. These complexes are readily accessible in one step from commercially available (PCy3)2Cl2Ru=CHPh or (PCy3)Cl2Ru=CH(o-iPrO-Ph) and have been fully characterized. The X-ray crystal structures