Merck
487899
Sigma-Aldrich
Acrylic acid-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Szinonimák:
2-Propenoic-1-13C acid
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CH13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
73.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
tartalmaz
hydroquinone as stabilizer
szennyeződések
≤5% water
törésmutató
n20/D 1.4202 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
mp
13 °C (lit.)
sűrűség
1.065 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[13C](=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIXOWILDQLNWCW-LBPDFUHNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
119.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)