Merck
W6926
Glycerol-1,1,2,3,3-d5
API for Clinical Studies, (API for Clinical Studies), ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
(HOCD2)2CDOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
97.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
grade
cGMP
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥98% (CP)
törésmutató
n20/D 1.472 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEDCQBHIVMGVHV-UXXIZXEISA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
320.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
160 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)