Fontos dokumentumok
Z678449
Krytox® vacuum oil
grade, 1506
About This Item
UNSPSC kód:
40161501
NACRES:
NB.79
molekulatömeg
2160
Jellemzők
grade 1506
gyártó/kereskedő neve
Du Pont
viszkozitási szám
(20 °C) (62 mm2/s)
sűrűség
1.88 g/mL at 20 °C
Általános leírás
DuPont Krytox vacuum pump fluids are used in applications where conventional vacuum pump oils cause safety, waste disposal and maintenance problems. They are nonflammable and eliminate the chance of fire in pumps. They are nonreactive and safe to use in oxygen systems. This gives Krytox superior stability as a vacuum pump fluid.
Krytox vacuum fluids are precisely distilled to provide low vapor pressures and give superior performance.
  • Nonflammable
  • Nonreactive
  • Free from acetal groups
  • Recyclable
Jogi információk
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)