AB9698
Anti-Neuron Specific Enolase (NSE) Antibody
Chemicon®, from chicken
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ENO2(2026)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry: 1:50-1:100 using 2% paraformaldehyde fixed cells.
Western blotting: On mouse brain extracts, blot shows a single band at 47 kDa.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2