Merck
473111
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li2 carbonate
95 atom % 6Li
Szinonimák:
Carbolithium-6, Carbonic acid lithium-6 salt, Lithium carbonate-6Li2
About This Item
Lineáris képlet:
6Li2CO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
95 atom % 6Li
Minőségi szint
Forma
solid
mp
720 °C (lit.)
tömegeltolódás
M-2
SMILES string
[6Li+].[6Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGZVUEUWXADBQD-OUDCDBHYSA-L
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)