Merck
729493
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine-2-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Szinonimák:
2,4-dichloro-5-fluoro-Pyrimidine-2-13C-1,3-15N2, Uridine-13C9-15N2 5′-(tetrahydrogen triphosphate), 2′-deoxy-, sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC3HCl2F15N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
mp
37-41 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
Fc1c[15n][13c](Cl)[15n]c1Cl
InChI
1S/C4HCl2FN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H/i4+1,8+1,9+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHPFEQUEHBULBW-WKPWXFLVSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
222.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
106 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)