Merck
647381
Sigma-Aldrich
7-Chloro-4-iodoquinoline
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H5ClIN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
289.50
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
form
solid
mp
125-129 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
iodo
SMILES string
Clc1ccc2c(I)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5ClIN/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUTDAIDVAMQWDX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)