Fontos dokumentumok
416835
4-Phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
technical grade
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
solid
mp
202-203.5 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
Cl[H].C1CC(=CCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H13N.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11;/h1-6,12H,7-9H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POGWXTJNUCZEPR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)