Merck
732214
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
97%
Szinonimák:
4-Bromothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3BrO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.05
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
158-163 °C
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cscc1Br
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-2-9-1-3(4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APBIZVFQQBCAAT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Brandon C Fillmore et al.
ACS omega, 5(36), 22914-22925 (2020-09-22)
A pathway to a range of diverse heterocycles was developed using a nucleophilic cyclization strategy. Lactams and ene-imines are accessed in a few steps from a common precursor, and these moieties are further elaborated to directly provide pyrroles or pyridines