Fontos dokumentumok
W214701
Benzyl mercaptan
99%, FG
Szinonimák:
α-Toluenethiol, α-Tolyl mercaptan, Benzenemethanethiol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
>4 (vs air)
Teszt
99%
szennyeződések
≤0.0890% Toluene, residual
törésmutató
n20/D 1.575 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
sűrűség
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
garlic; onion; alliaceous; sulfurous
SMILES string
SCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Anaerobic degradation of thiobencarb by mixed culture of isolated bacteria.: This research focuses on the anaerobic degradation of thiobencarb, a thiol-related compound, by a mixed culture of bacteria, highlighting potential bioremediation applications (Duc et al., 2023).
- Amphiphilic polymer-encapsulated Au nanoclusters with enhanced emission and stability for highly selective detection of hypochlorous acid.: This study demonstrates the use of amphiphilic polymer-encapsulated gold nanoclusters for the selective detection of hypochlorous acid, indicating potential applications in environmental monitoring and chemical sensing (Li et al., 2021).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?