Merck
Q1506
Sigma-Aldrich
8-Quinolinesulfonyl chloride
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6ClNO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
227.67
Beilstein:
156347
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
126-129 °C (lit.)
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUYUYCIJACTHMK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J Borras et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 7(11), 2397-2406 (2000-01-13)
Reaction of 20 aromatic/heterocyclic sulfonamides containing a free amino, imino, hydrazino or hydroxyl group, with 8-quinoline-sulfonyl chloride afforded a series of water-soluble (as hydrochloride or triflate salts) compounds. The new derivatives were assayed as inhibitors of the zinc enzyme carbonic
Vijay K Agrawal et al.
European journal of medicinal chemistry, 39(7), 593-600 (2004-07-09)
Quantitative structure-activity-relationship (QSAR) study on aromatic/heterocyclic sulfonamides containing 8-quinoline-sulfonyl carbonic anhydrase (CA) inhibitors has been carried out topologically using first-order valence connectivity index ((1)chi(v)). Excellent results are obtained against all the three isozymes; CA I, II and IV of the