Merck
900284
Sigma-Aldrich
CyJohnPhos Pd G4
Szinonimák:
2-biphenylyl(dicyclohexyl)phosphine (Methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino)-2-biphenylyl]palladium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C38H46NO3PPdS
Molekulatömeg:
734.24
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Forma
powder
Minőségi szint
Jellemzők
generation 4
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
funkcionális csoport
phosphine
Alkalmazás
CyJohnPhos Pd G4 is a powerful ligand for classic cross-coupling reactions combined with the Buchwald Fourth Generation Palladacycle. Bench stable, soluble in most organic solvents.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
A G3 és G4 Buchwald palládium prekatalizátorok a legújabb levegő-, nedvesség- és hőstabil keresztkapcsoló komplexek, amelyeket sokoldalúságuk és nagy reaktivitásuk miatt kötésképzésre használnak.