Fontos dokumentumok
GF63811795
Nickel oxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, black
Szinonimák:
NI516010
About This Item
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.23
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 638-117-95
súly
50 g
szín
black
maximum részecskeméret
45 (micron)
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)