Merck
735213
Sigma-Aldrich
Fluorine doped tin oxide coated glass slide
L × W × D 100 mm × 100 mm × 3 mm, surface resistivity ~10 Ω/sq
Szinonimák:
TEC 10, FTO glass
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
leírás
Haze: 1%
Minőségi szint
összetétel
SnO2/F
kiszerelés
set of 5
fajlagos felületi ellenállás
~10 Ω/sq
H × Sz × Mé
100 mm × 100 mm × 3 mm
áteresztőképesség
83% (visible)
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Research focuses on sustainable and cost-effective power generation systems to meet the growing demand for environmentally friendly energy sources.