Merck
735175
Sigma-Aldrich
Fluorine doped tin oxide coated glass slide
L × W × thickness 50 mm × 50 mm × 3 mm, surface resistivity ~8 Ω/sq
Szinonimák:
TEC 8, FTO glass
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
leírás
Haze: 12%
Minőségi szint
összetétel
SnO2/F
kiszerelés
set of 5
fajlagos felületi ellenállás
~8 Ω/sq
H × Sz × vastagság
50 mm × 50 mm × 3 mm
áteresztőképesség
80-81.5% (visible)
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
Összes mutatása