Merck
194360
Sigma-Aldrich
Ethyl nipecotate
96%
Szinonimák:
3-Piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-piperidinecarboxylate, NSC 158451
Méret kiválasztása
25 G
15 700,00 Ft
100 G
40 700,00 Ft
15 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
15 700,00 Ft
100 G
40 700,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H15NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
157.21
Beilstein:
118388
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
15 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.460 (lit.)
bp
102-104 °C/7 mmHg (lit.)
sűrűség
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCOC(=O)C1CCCNC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h7,9H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIWBSOUNZWSFKU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethyl nipecotate was used in the synthesis of:
  • α,α′-bis[3-(N,N-diethylcarbamoyl)-piperidino]-p-xylene[1]
  • 2-amino-4-thiazolyl derivative of 3-(iso-propyl-3-piperidinyl)phenol[2]
Reactant for synthesis of:
Squalene synthase inhibitors
4-aminomethyl-7,8-dihydroxycoumarines and their crown ether derivatives
Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
Quorum sensing modulators
Selective serotonin 5-HT6 receptor antagonists
Oxazolidinone RNA-binding agents
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
J C Jaen et al.
Journal of medicinal chemistry, 33(1), 311-317 (1990-01-01)
The design, synthesis, and pharmacological properties of a novel type of 4-(1,2,5,6-tetrahydro-1-alkyl-3-pyridinyl)-2-thiazolamine with dopaminergic properties are described. In particular, 4-(1,2,5,6-tetrahydro-1-propyl-3-pyridinyl)-2-thiazolamine (4c, PD 118440) and its allyl analogue (4i, PD 120697) have been identified as orally active dopamine (DA) agonists with
Vipul P Rane et al.
Journal of chromatographic science, 57(9), 815-820 (2019-09-11)
Ethyl nipecotate enantiomers are widely used as chiral building blocks in the synthesis of drug substances. An efficient and economic chiral high-performance liquid chromatographic method for determination of enantiomeric purity of ethyl nipecotate is developed and validated. Chiral separation was
S H Zorn et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 242(1), 173-178 (1987-07-01)
Previous reports have suggested that the ethyl ester of (R)-nipecotic acid ethyl ester [(R)-NAEE] displays cholinomimetic properties in vivo. The present study was undertaken to characterize more fully this action by examining the effects of (R)-NAEE in a number of
T Andree et al.
Life sciences, 32(19), 2265-2272 (1983-05-09)
THIP (4,5,6,7-tetrahydroisoxazolo (5,4-c) pyridone-3-ol), a direct acting GABA receptor agonist, has been shown to have antinociceptive properties. To determine whether tolerance develops to the analgesic response, mice received multiple injections of THIP for up to 21 days after which analgesia
M Potegal
Psychopharmacology, 89(4), 444-448 (1986-01-01)
The GABA uptake inhibitor ethyl (R,S)-nipecotate produces a dose-dependent suppression of aggression in highly aggressive hamsters but not in minimally aggressive ones. This suppression occurs at doses below those producing peripheral cholinergic effects; at the highest dose used it persists