Fontos dokumentumok
499579
Magnesium preparation
Highly Reactive Rieke® Metal, suspension, 2.5 g in THF
Szinonimák:
Magnesium
Forma
suspension
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
gyártó/kereskedő neve
Rieke® Metals (Highly Reactive)
koncentráció
2.5 g in THF
sűrűség
0.889 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-25.6 °F
Lobbanási pont (C)
-32 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Metal-enhanced organic synthesis via organometallic intermediates is a widely used preparative route for thousands of organic compounds.