Merck
487732
Sigma-Aldrich
4-Nitroaniline-15N2
98 atom % 15N
Szinonimák:
4-(Nitro-15N)benzenamine-15N
About This Item
Lineáris képlet:
O215NC6H415NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Forma
solid
mp
146-149 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[15NH2]c1ccc(cc1)[15N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2/i7+1,8+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYMLOMAKGOJONV-BFGUONQLSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)