Merck
678228
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzoic acid-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6CH5BrO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Forma
solid
mp
147-150 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Br
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRXMNWGCKISMOH-IDEBNGHGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)