Merck
596655
Sigma-Aldrich
Deuterium iodide
98 atom % D
Szinonimák:
Hydrogen-d iodide
About This Item
Lineáris képlet:
DI
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.92
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352003
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Forma
gas
bp
−35.1 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
I[2H]
InChI
1S/HI/h1H/i/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMBWDFGMSWQBCA-DYCDLGHISA-N
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)