Merck
615676
Sigma-Aldrich
Guanidineacetic acid-2,2-d2
98 atom % D
Szinonimák:
N-(aminoiminomethyl)-Glycine-2,2-d2
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC(=NH)NHCD2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51113400
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
99% (CP)
form
solid
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(NC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7N3O2/c4-3(5)6-1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)(H4,4,5,6)/i1D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPMFZUMJYQTVII-DICFDUPASA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)