Fontos dokumentumok
393207
Diethyl 3,4-pyrroledicarboxylate
98%
Szinonimák:
3,4-Bis(ethoxycarbonyl)pyrrole, 3,4-Diethyl 1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate, Diethyl 1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate, Diethyl pyrrole-3,4-dicarboxylate
Teszt
98%
mp
147-149 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1c[nH]cc1C(=O)OCC
InChI
1S/C10H13NO4/c1-3-14-9(12)7-5-11-6-8(7)10(13)15-4-2/h5-6,11H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKXBVVVYILIRDO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?