Merck
809616
Sigma-Aldrich
5-Hydroxyindole-3a,4,5,6,7,7a-13C6-3-acetic acid
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
Szinonimák:
5-Hydroxyindoleacetic-13C6 acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6C4H9O3N
Molekulatömeg:
197.14
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[13C]1=[13C][13C]=[13C]2[13C](C(CC(O)=O)=CN2)=[13C]1
InChI
1S/C10H6NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h5,11-12H,3H2,(H,13,14)/i1+1,2+1,4+1,7+1,8+1,9+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBNXWGPEQZOYAA-HGVMTKQCSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)