Merck
603759
Sigma-Aldrich
1-Bromohexane-1-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
Hexyl bromide-1-13C
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)413CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
bp
154-158 °C (lit.)
mp
-85 °C (lit.)
sűrűség
1.183 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CCCCC[13CH2]Br
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNDIARAMWBIKFW-PTQBSOBMSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)