Merck
448222
Sigma-Aldrich
1-Octan-d17-ol
98 atom % D
Szinonimák:
Capryl-d17 alcohol, Octyl-d17 alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)6CD2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
sűrűség
0.936 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+17
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBPLFHHGFOOTCA-OISRNESJSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)