Merck
605034
Sigma-Aldrich
L-Threonine-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Szinonimák:
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid-1-13C
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)CH(NH2)13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
97% (CP)
Forma
solid
mp
256 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYFVYJQAPQTCCC-KOYMSRBASA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)