Merck
614416
Sigma-Aldrich
1,2-Propane-d6-diol
98 atom % D
Szinonimák:
Propylene-d6 glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CD(OH)CD2OH
Molekulatömeg:
82.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
187 °C (lit.)
mp
-60 °C (lit.)
sűrűség
1.118 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNIAPMSPPWPWGF-LIDOUZCJSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
217.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
103.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)