Merck
614041
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzylidene-3,4,5-d3-aminoguanidine acetate
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Szinonimák:
Guanabenz monoacetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8D3H5Cl2N4 · C2H4O2
Molekulatömeg:
294.15
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥99% (CP)
Forma
solid
mp
193 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
CC(O)=O.[2H]c1c([2H])c(Cl)c(\C=N\NC(N)=N)c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)/b13-4+;/i1D,2D,3D;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCSPBPXATWBACD-LILPGTLGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)