Merck
485675
Sigma-Aldrich
Ethyl-d5-amine hydrochloride
99 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
C2D5NH2·HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
form
solid
mp
107-108 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XWBDWHCCBGMXKG-LUIAAVAXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-34.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-37 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)