Merck
740527
Sigma-Aldrich
O-Phosphorylethanolamine-1,2-13C2-1,1,2,2-d4
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
NH213CD213CD2OPO3H2
Molekulatömeg:
147.07
UNSPSC kód:
12352116
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % D
Teszt
97% (CP)
form
solid
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)