Fontos dokumentumok
660795
L-Arginine-(guanidineimino-15N2) hydrochloride
endotoxin tested, 98 atom % 15N
Szinonimák:
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid-(guanidineimino-15N2), 15N Labeled L-arginine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % 15N
mp
226-230 °C (dec.) (lit.)
alkalmasság
endotoxin tested
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC([15NH2])=[15NH])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i8+1,9+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWTQSFXGGICVPE-SXTJCFDNSA-N
Alkalmazás
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)