681647
WRN Helicase Inhibitor, NSC 19630
The WRN Helicase Inhibitor, NSC 19630, also referenced under CAS 72835-26-8, controls the biological activity of WRN Helicase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Szinonimák:
WRN Helicase Inhibitor, NSC 19630, 1-((1-Oxopropoxy)methyl)-maleimide, 1-((1-Oxopropoxy)methyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, MIRA-1, p53 Activator VIII
Teszt
≥97% (NMR)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C8H9NO4/c1-2-8(12)13-5-9-6(10)3-4-7(9)11/h3-4H,2,5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXEWPGYLMHXLPS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Bykov, V.J.N., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 30384.
WGK
WGK 2